주요 문서
CLS3570BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom white, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
동의어(들):
384 multiwell plate, 384 well barcode plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate, 384 well plate with generic barcode
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
material
flat bottom white
square white wells
white bottom
white polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt
with generic barcode
포장
pack of 10
제조업체/상표
Corning 3570BC
크기
384 wells
웰 용적
112 μL
384 wells
작업 용적
20-80 μL
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)