CLS3758
Corning® Thermowell GOLD PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR GOLD plate, half skirt, polypropylene, conical bottom, clear, non-sterile, w/ 2 generic barcode labels, 50/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106300
NACRES:
NB.17
material:
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
conical bottom clear wells
추천 제품
material
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
plate format: 96 well, half skirt w/ 2 generic barcode labels
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 3758
기술
PCR: suitable
크기
96 wells
웰 용적
200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (PCR, DNA sequencing and RT-PCR)
응용 분야
agriculture
agriculture
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Thermowell GOLD PCR 96 well plates
- 96 well PCR microplates with elevated skirts feature a rigid construction that is ideal for automation
- Clear medical grade polypropylene is suitable for RT-PCR
- Suitable for PCR, DNA sequencing and RT-PCR
- Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
- 100% tested for well integrity and certified DNase- and RNase-free
- Nonsterile, without lids
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.