material
flat bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 655180
크기
96 wells
웰 용적
392 μL
웰 작업 용적
25-340 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, chimney well, lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
적합성
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객