주요 문서
CLS3743
Corning® Thermowell GOLD PCR 1 x 8 cap strips
동의어(들):
1 x 8 cap strips, 8 well cap strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
무균
non-sterile
특징
autoclavable
designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
포장
pack of 125
case of 1250
제조업체/상표
Corning 3743
기술
PCR: suitable
색상
clear
적합성
suitable for (PCR applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Made of thin wall polypropylene and designed to fit on all Thermowell GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)