주요 문서
CLS354488
Corning® BioCoat Gelatin Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
동의어(들):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
rectangular flask
특징
vented Cap
canted neck
포장
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
제조업체/상표
Corning 354488
용량
75 cm2
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)