주요 문서
CLS353138
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 225 mL, canted neck, graduated, 5 ‑ 400 mL, cap, blue vented
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
특징
cap blue vented
graduated 5 ‑ 400 mL
제조업체/상표
Corning 353138
기술
cell culture | mammalian: suitable
용량
225 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)