material
borosilicate glass
제조업체/상표
Corning 3081-150LO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
This is the desiccator bottom replacement which fits Pyrex desiccator CLS3181150.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.