주요 문서
MTCP0800TL
MTC Bio PCR Tube Strip Opener
case of 2 ea
동의어(들):
PCR strip opener, cell sieve, flow cytometry tube, tube opender
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
MTC Bio P0800-TL
일반 설명
Tool for opening/closing PCR strips, pk/2
특징 및 장점
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
  • Ultra-thin, uniform wall thickness
  • White and frosted tubes for enhanced qPCR results
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)