주요 문서
CLS2016
Corning® cap inserts for cryogenic vials
blue
동의어(들):
Corning cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121704
NACRES:
NB.13
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 2016
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)