제조업체/상표
Corning 430499
색상
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객