주요 문서
CLS139780LTC
Corning® GLS 80 polypropylene screw cap with plug seal
orange cap, non-sterile, case of 20
동의어(들):
Corning screw cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
무균
non-sterile
포장
case of 20
제조업체/상표
Corning 1397-80LTC
색상
orange cap
일반 설명
  • Easy on-off quick relaease cap
  • Cap is sealed by using an integral plug designed to mold against the inside rim of the bottle
  • Audible click once the cap is sealed on the bottle
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)