material
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
설명
plain
무균
sterile
특징
cap: no
C-Flex tubing
포장
case of 2
제조업체/상표
Corning 11425
I.D.
1/8 in.
용량
500 mL
용적
500 mL
피팅
male luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.