주요 문서
CLS11410
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, capacity 250 mL, sterile
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
무균
sterile
특징
cap
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 11410
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)