material
polypropylene
특징
graduations (100 mL)
제조업체/상표
Corning 1000P-600
높이 × O.D.
125 mm × 89 mm
크기
600 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.