주요 문서
CLS430180
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container only, case of 500
동의어(들):
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.13
material
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
무균
sterile
sterile
특징
container only
포장
pack of 20
case of 500
제조업체/상표
Corning 430180
크기
250 mL , beaker
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)