About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
235.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
추천 제품
양식
powder
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable