material
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
설명
Not recommended for use with most organic solvents
제조업체/상표
Nalgene® 2323 style
길이 × 너비 × 높이
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
공칭 용량
15 L (4 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.