C3416
Carbenicillin disodium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture
동의어(들):
α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
양식
powder
기술
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
agriculture
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
물리적 형태
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic