C1493
Cilnidipine
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester, FRC 8653
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
light yellow
solubility
H2O: ≤2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
InChI key
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
애플리케이션
- in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
- in photoirradiation and photodegradation studies
- to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We offers many products related to calcium channels for your research needs.