주요 문서
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
동의어(들):
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H31N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
417.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
색상
off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
SMILES string
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
InChI key
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
법적 정보
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)