주요 문서
B4526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
동의어(들):
X-Man
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15BrClNO6
CAS Number:
Molecular Weight:
408.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Quality Level
분석
≥93%
양식
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)