B2417
Benzamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(Benzylamidino)-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
yellow
solubility
methanol: 10 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)NCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14ClN7O.ClH.H2O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22);1H;1H2
InChI key
YAJQRPFIYXRNKS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객