주요 문서
AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
material
conical bottom tube
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
포장
pkg of 10x500tubes/cs
크기
1.5 mL
색상
clear
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)