주요 문서
AXYMCT175CS
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-175-C-S
Corning
포장
pkg of 10x250tubes/cs
크기
1.7 mL
색상
clear
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)