A5835
γ-Aminobutyric acid
≥99%, suitable for ligand binding assays, BioXtra
동의어(들):
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
추천 제품
제품명
γ-Aminobutyric acid, BioXtra, ≥99%
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
기술
ligand binding assay: suitable
불순물
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
<0.1%
색상
white
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): <0.04%
sulfate (SO42-): <0.05%
양이온 미량물
Al: <5 mg/kg
Ca: <20 mg/kg
Cu: <5 mg/kg
Fe: <5 mg/kg
K: <50 mg/kg
Mg: <50 mg/kg
NH4+: <500 mg/kg
Na: <70 mg/kg
Pb: <10 mg/kg
Zn: <5 mg/kg
SMILES string
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Olr1750(294204) , Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.