주요 문서
A4302
Sigma-Aldrich
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
동의어(들):
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
360.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
제품명
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
형광
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI key
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)