주요 문서
C8022
Sigma-Aldrich
Z-L-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
동의어(들):
Carbobenzoxy-L-arginine-7-amino-4-methylcoumarin hydrochloride, Nα-Cbz-L-arginine 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, Z-L-Arginine-4-methyl-7-coumarinylamide hydrochloride, Z-Arg-MCA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27N5O5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
501.96
Beilstein:
4637954
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
형광
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1)
λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)