91957
Monosodium methylphosphonate
99.0-101.0% (T)
동의어(들):
Methanephosphonic acid monosodium salt, Methylphosphonic acid monosodium salt
분석
99.0-101.0% (T)
양식
crystals
농도
18.5-20.5% Na
손실
≤2.0% loss on drying
pH
4.5-5.1
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.07
적합성
no residue for filter test
SMILES string
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객