제품명
Taurine, BioUltra, ≥99.5% (T)
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (T)
양식
powder or crystals
기술
UHPLC: suitable
불순물
insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물(900 °C)
≤0.05%
색상
colorless to white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.006
λ: 280 nm Amax: 0.005
응용 분야
cell analysis
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Ppm1a(24666)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable