85590
Spermine
≥99.0% (GC)
동의어(들):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
microbial
synthetic
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystalline (chunks)
불순물
≤0.5% spermidine
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
음이온 미량물
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
문서
Mass Spectrometry of Glycans, method comparison and products
프로토콜
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide