생물학적 소스
Streptomyces noursei
Quality Level
분석
≥85% (HPLC)
양식
solid
색상
white to light brown
solubility
H2O: soluble 200 mg/mL
적합성
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycobacteria
mycoplasma
parasites
viruses
yeast
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N4[C@H]5[C@H](N=C4N[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6NC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]5O.N1[C@H]2[C@H](N=C1N[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3NC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]
InChI key
HEPYPTBGGNPPAP-SPCBHCMPSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable