생물학적 소스
Streptomyces hygroscopicus
Quality Level
무균
0.22 μm filtered
농도
≥60% (HPLC)
45-60 mg/mL in H2O
색상
brown-yellow
light orange to dark orange
light yellow to dark yellow
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
주의사항
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3