추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (T)
양식
solid
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
5.5-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
iodate (IO3-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
흡수
cut-off at 328 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges