주요 문서
1.06549
Supelco
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Sodium nitrite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NNaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
69.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-555-9
NACRES:
NA.21
solubility:
820 g/L
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (manganometric)
양식
solid
효능
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
820 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2