61819
L-Leucine
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
동의어(들):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
추천 제품
제품명
L-Leucine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.5% (NT)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
기술
NMR: suitable
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
무기 잔류물
≤0.1%
손실
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
색상
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.