추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (AT)
양식
solid
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
손실
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
734 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable