59893
Sodium N-(4-azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonate dihydrate
≥90% (TLC)
동의어(들):
2-[(4-Azido-2-nitrophenyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl) taurine sodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonic acid sodium salt dihydrate, NAP-Taurine sodium salt dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N5NaO5S · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
345.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
추천 제품
Quality Level
분석
≥90% (TLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
분석 메모
contains up to 10.4% water (dihydrate)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.