분석
~90% (HPCE)
Quality Level
양식
solid
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
형광
λex 493 nm in H2O
λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation