추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
분석
99.5-102.0%
양식
solid
불순물
≤0.005% insoluble in acetic acid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable