주요 문서
Z802689
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
NACRES:
SB.32
material
optical glass
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma (100-OS)
파라미터
320-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
챔버 용적
350 μL
경로길이
1 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with glass lid
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)