주요 문서
Z801062
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 700 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
Suprasil® quartz
설명
2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 104-QS
파라미터
200-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
챔버 용적
700 μL
경로길이
5 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)