주요 문서
Z414034
Sigma-Aldrich
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 45/50, male joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS45/50
male joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)