About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
FEMA Number:
4430
Beilstein:
1448841
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
플래비스(Flavis) 번호:
08.133
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
FG
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.