주요 문서
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
동의어(들):
Methyl 2-formamidobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.17
FEMA Number:
4171
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.650
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grape; fruity
SMILES string
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)