생물학적 소스
corn
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI key
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객