T2000000
Trifluoperazine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Trifluoperazine dihydrochloride, 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
trifluoperazine
제조업체/상표
EDQM
mp
243 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI key
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.