SML1357
VU0453379 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)2-CyclopentylN((1-isopropylpyrrolidin2-yl)-9-methyl-1-oxo-2,9-dihydro1Hpyrrido[3,4b]indole-4-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H34N4O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
471.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1C2=C(C(C(NC[C@@H]3CCCN3C(C)C)=O)=CN(C4CCCC4)C2=O)C5=CC=CC=C51.Cl
InChI
1S/C26H34N4O2.ClH/c1-17(2)29-14-8-11-19(29)15-27-25(31)21-16-30(18-9-4-5-10-18)26(32)24-23(21)20-12-6-7-13-22(20)28(24)3;/h6-7,12-13,16-19H,4-5,8-11,14-15H2,1-3H3,(H,27,31);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
OCMGNMGYQPPMFF-FYZYNONXSA-N
생화학적/생리학적 작용
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) with GLP-1 EC50 = 1.3 μ,M, 59.2% GLP-1 max. VU0453379 potentiated low-dose exenatide to augment insulin secretion in primary mouse pancreatic islets. In a model of Parkinson′s disease it showed a significant reversal of haloperidol-induced catalepsy at 30 mg/kg.
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.