추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
mometasone
포장
pkg of 30MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.