추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1162126
포장
pkg of 1G
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.