PHR2228
Estradiol 3-Methyl Ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
β-Estradiol 3-methyl ether, 3-Methoxyoestradiol, 3-O-Methyl Estradiol, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
estradiol
양식
solid
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
ULAADVBNYHGIBP-GFEQUFNTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.